4-tert-Butylphenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B0230-25G B0230-500G
TCIAB0230-25GEA 220 NOK
TCIAB0230-25G TCIAB0230-500G
4-tert-Butylphenol ≥98.0% (by GC)
4-tert-Butylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Kokepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 95…98 °C
Tetthet: 1,017 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002367
CAS-nummer: 98-54-4
EINECS: 202-679-0
FN: 2430
ADR: 8,III
Merck Indeks: 14,01585
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=217ab529ca3be5be7096bc6eb1373e3ab14503f8&vid=007787e1fd4bbe9d5eb43d0052e33f151f4ce3c9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency