2-Ethylfenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Ethyl-2-hydroxybenzene
E0160-25ML E0160-500ML E0160-100ML
TCIAE0160-25MLEA 500 NOK
TCIAE0160-25ML TCIAE0160-500ML TCIAE0160-100ML
2-Ethylfenol ≥98.0% (by GC)
2-Ethylfenol
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Kokepunkt: 204,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –18 °C
Tetthet: 1,0371 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 78°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002249
CAS-nummer: 90-00-6
EINECS: 201-958-4
FN: 3145
ADR: 8,III
Merck Indeks: 14,03839
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6accb2a7dcbe5a92aa493cd44a32a50f292c0573&vid=b37803e9fbe18b6508831e93d448a91d6631a8b3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %