4-Ethylphenol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
E0159-25G E0159-500G
TCIAE0159-25GEA 220 NOK
TCIAE0159-25G TCIAE0159-500G
4-Ethylphenol ≥97.0% (by GC)
4-Ethylphenol
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Kokepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 40…43 °C
Tetthet: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002393
CAS-nummer: 123-07-9
EINECS: 204-598-6
FN: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e94a82ebb99c0fb59f2ef6cd90a2760cd11cc81&vid=f772e9bdb4eb2850b0110ba6f55af30b4fcc764d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency