2-sec-Butylphenol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B0732-25G B0732-500G
TCIAB0732-25GEA 220 NOK
TCIAB0732-25G TCIAB0732-500G
2-sec-Butylphenol ≥97.0% (by GC)
2-sec-Butylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Kokepunkt: 228°C
Smeltepunkt: 12,2 °C
Tetthet: 0,9981 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 102°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002225
CAS-nummer: 89-72-5
EINECS: 201-933-8
FN: 3145
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d6cdb715a3360650c79361084a6080c192b3cf3&vid=5fc9c8b1875ecd2a626ea5d484b81f0e6ff1a7aa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %