2-Isopropylphenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
I0173-25G I0173-500G
TCIAI0173-25GEA 220 NOK
TCIAI0173-25G TCIAI0173-500G
2-Isopropylphenol ≥98.0% (by GC)
2-Isopropylphenol
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Kokepunkt: 214°C
Smeltepunkt: 14…16 °C
Tetthet: 0,995 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 104°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002224
CAS-nummer: 88-69-7
EINECS: 201-852-8
FN: 3145
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4d11186c2a6f4e98bae336a74be5821bebc1719&vid=9f03b811a15a207cc21f9375f91e979013c484cf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %