4-Isopropylphenol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
I0262-25G I0262-500G I0262-100G
TCIAI0262-25GEA 755 NOK
TCIAI0262-25G TCIAI0262-500G TCIAI0262-100G
4-Isopropylphenol ≥99.0% (by GC)
4-Isopropylphenol
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Kokepunkt: 109°C
Smeltepunkt: 60 °C
Tetthet: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002372
CAS-nummer: 99-89-8
EINECS: 202-798-8
FN: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9ba0b8de72cec32c014979190d3bf227d07e548&vid=a0900c16b261c5bc889374dbe9228b4db7635972&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency