tert-Pentylbensen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Methyl-2-phenylbutane, tert-Amylbenzene
A0751-25ML A0751-500ML
TCIAA0751-25MLEA 260 NOK
TCIAA0751-25ML TCIAA0751-500ML
tert-Pentylbensen ≥97.0% (by GC)
tert-Pentylbensen
Formel: C₆H₅C(CH₃)₂CH₂CH₃
MW: 148,25 g/mol
Kokepunkt: 191°C
Tetthet: 0,8889 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 60°C
MDL nummer: MFCD00015187
CAS-nummer: 2049-95-8
EINECS: 218-076-0
FN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da1b5e961f7facd3c049615994115e20388bafbd&vid=38e3681c4328419a3240035ce670bdd88e37a5a5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %