tert-Butylbensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B0715-25ML B0715-500ML
TCIAB0715-25MLEA 220 NOK
TCIAB0715-25ML TCIAB0715-500ML
tert-Butylbensen ≥98.0% (by GC)
tert-Butylbensen
Formel: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Kokepunkt: 168°C
Smeltepunkt: –58 °C
Tetthet: 0,8662 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 60°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008816
CAS-nummer: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
FN: 2709
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,01551
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d333cf9d1c7b4ca0a425c1ff964d9d4e9c8e489&vid=b44b3b4eb06714aba0da6d0971c4ddf8495936a3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %