Butylbensen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: n-Butylbenzene
B0713-25ML B0713-500ML B0713-100ML
TCIAB0713-25MLEA 220 NOK
TCIAB0713-25ML TCIAB0713-500ML TCIAB0713-100ML
Butylbensen ≥99.0% (by GC)
Butylbensen
Formel: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Kokepunkt: 183°C
Smeltepunkt: -88°C
Tetthet: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 61 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009463
CAS-nummer: 104-51-8
EINECS: 203-209-7
FN: 2709
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,01549
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40da26daf31b52464af335686fa12e452d578a29&vid=be06e90e6ec14b9dd78e200c70af59c543278966&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %