Etylbenzen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
E0064-25ML E0064-500ML
TCIAE0064-25MLEA 220 NOK
TCIAE0064-25ML TCIAE0064-500ML
Etylbenzen ≥99.0% (by GC)
Etylbenzen
Formel: C₈H₁₀
Kokepunkt: 136°C
Smeltepunkt: –95 °C
Tetthet: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 25°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011647
CAS-nummer: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
FN: 1175
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,03765
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2836d611086b5b60227a4ef9c3b1e03131835549&vid=22fc297aa5000d7e3278522aa4b1b4bd689f1df0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %