klor(diphenyl)metan ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Benzhydryl chloride
B1078-25ML B1078-500ML
TCIAB1078-25MLEA 835 NOK
TCIAB1078-25ML TCIAB1078-500ML
klor(diphenyl)metan ≥95.0% (by GC)
klor(diphenyl)metan
Formel: (C₆H₅)₂CHCl
MW: 202,68 g/mol
Kokepunkt: 116°C
Smeltepunkt: ∼17 °C
Tetthet: 1,1346 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 160°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000855
CAS-nummer: 90-99-3
EINECS: 202-031-7
FN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5a928e4de96549cff4e41529ded026fb39d60fe&vid=bdeb50d1c1eab0a2b2a654bff699ba9ec970ed38&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %