Diklor(difenyl)metan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Dichlorodiphenylmethane, α,α-Dichlorodiphenylmethane
D0361-25G D0361-250G
TCIAD0361-25GEA 555 NOK
TCIAD0361-25G TCIAD0361-250G
Diklor(difenyl)metan ≥98.0% (by GC)
Diklor(difenyl)metan
Formel: (C₆H₅)₂CCl₂
MW: 237,13 g/mol
Kokepunkt: 193°C
Smeltepunkt: 148 °C
Tetthet: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000811
CAS-nummer: 2051-90-3
EINECS: 218-134-5
FN: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f48665629cbe112a224b1fcb186dcb42d8320fb6&vid=7a772170d917e878afe8e3bc2412bf208206e726&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %