2,5-Dibrom-p-xylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,5-Dibromo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
D1841-25G D1841-100G
TCIAD1841-25GEA 1300 NOK
TCIAD1841-25G TCIAD1841-100G
2,5-Dibrom-p-xylen ≥98.0% (by GC)
2,5-Dibrom-p-xylen
Formel: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Kokepunkt: 150°C
Smeltepunkt: 75 °C
MDL nummer: MFCD00000091
CAS-nummer: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2210a9e051bda0bc74505c10cc36d02793af62a2&vid=2210a9e051bda0bc74505c10cc36d02793af62a2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C