3,5-Dimetylbensaldehyd ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D3498-5G D3498-25G
TCIAD3498-5GEA 635 NOK
TCIAD3498-5G TCIAD3498-25G
3,5-Dimetylbensaldehyd ≥96.0% (by GC)
3,5-Dimetylbensaldehyd
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Kokepunkt: 108°C
Smeltepunkt: 9°C
Tetthet: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 99°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00082777
CAS-nummer: 5779-95-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c1c12c240fab31cad6f3cbf26c42f12a92350ae&vid=28f8dae4f226e7d3e122617a65aacc48134250e3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %