4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4′-Hydroxy-2′-methylacetophenone, 1-(4-Hydroxy-2-methylphenyl)ethanone
H1124-25G H1124-5G
TCIAH1124-25GEA 3525 NOK
TCIAH1124-25G TCIAH1124-5G
4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokepunkt: 313°C
MDL nummer: MFCD00002303
CAS-nummer: 875-59-2
EINECS: 212-874-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3657863289670c2c3a58a3d3def91dabc48457fd&vid=3657863289670c2c3a58a3d3def91dabc48457fd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency