4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
H0791-25G H0791-5G
TCIAH0791-25GEA 1550 NOK
TCIAH0791-25G TCIAH0791-5G
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokepunkt: 180°C
MDL nummer: MFCD00002231
CAS-nummer: 876-02-8
EINECS: 212-880-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37175da3a346c9d08741e6cdd863bc7252c64dd5&vid=37175da3a346c9d08741e6cdd863bc7252c64dd5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity