2-Methoxypropene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Methoxy-1-propene, Isopropenyl methyl ether, 2-Methoxyprop-1-ene
I0303-25ML I0303-500ML I0303-100ML
TCIAI0303-25MLEA 785 NOK
TCIAI0303-25ML TCIAI0303-500ML TCIAI0303-100ML
2-Methoxypropene ≥95.0% (by GC)
2-Methoxypropene
Formel: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kokepunkt: 36°C
Flash punkt: -25°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00014929
CAS-nummer: 116-11-0
EINECS: 204-125-3
FN: 1993
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98e591658357f5a209ac1402ad281875b246b64a&vid=98e591658357f5a209ac1402ad281875b246b64a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %