N-(3-Aminopropyl)morpholine ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-(4-Morpholinyl)propylamine, 3-Morpholinopropan-1-amine, 3-Morpholino propylamine
A0409-25ML A0409-500ML
TCIAA0409-25MLEA 220 NOK
TCIAA0409-25ML TCIAA0409-500ML
N-(3-Aminopropyl)morpholine ≥99.0% (by GC)
N-(3-Aminopropyl)morpholine
Formel: C₇H₁₆N₂O
MW: 144,22 g/mol
Flash punkt: 105°C
MDL nummer: MFCD00006184
CAS-nummer: 123-00-2
EINECS: 204-590-2
FN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e80f65e83a4f86bd982f28bbfbf1863caa9d733e&vid=e80f65e83a4f86bd982f28bbfbf1863caa9d733e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %