N-(2-Hydroxyethyl)morpholine ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanol
H0244-25ML H0244-500ML H0244-100ML
TCIAH0244-25MLEA 220 NOK
TCIAH0244-25ML TCIAH0244-500ML TCIAH0244-100ML
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine ≥99.0% (by GC)
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Formel: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Kokepunkt: 222°C
Smeltepunkt: 2°C
Flash punkt: 107°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006180
CAS-nummer: 622-40-2
EINECS: 210-734-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05b22a4aaa6f0fd9dacaa8df1720b39187c96378&vid=05b22a4aaa6f0fd9dacaa8df1720b39187c96378&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %