Metanil yellow
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Acid Yellow 36, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
M0490-25G M0490-500G
TCIAM0490-25GEA 245 NOK
TCIAM0490-25G TCIAM0490-500G
Metanil yellow
Metanil yellow
Formel: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
MW: 375,38 g/mol
MDL nummer: MFCD00007486
CAS-nummer: 587-98-4
EINECS: 209-608-2
Merck Indeks: 14,05928
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc299578c6a67921e4ffc554f9935f799c962f11&vid=cc299578c6a67921e4ffc554f9935f799c962f11&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Lambda max. 415.0 to 419.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 500 (MeOH, 415.0 to 419.0 nm)