4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0777-25G F0777-5G
TCIAF0777-25GEA 3100 NOK
TCIAF0777-25G TCIAF0777-5G
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Formel: C₈H₆FNO₃
MW: 183,14 g/mol
Kokepunkt: 120°C
MDL nummer: MFCD00115369
CAS-nummer: 400-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a0cc0925044f99d13947b5e78a9117da8919bbc&vid=9a0cc0925044f99d13947b5e78a9117da8919bbc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C