5-Bromothiophene-2-carbaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
B1135-25G B1135-5G
TCIAB1135-25GEA 1475 NOK
TCIAB1135-25G TCIAB1135-5G
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde ≥97.0% (by GC)
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₅H₃BrOS
MW: 191,05 g/mol
Kokepunkt: 115°C
Flash punkt: 98°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005432
CAS-nummer: 4701-17-1
EINECS: 225-176-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76050205cd53586b900a1a210d7e5f7fd85ff937&vid=76050205cd53586b900a1a210d7e5f7fd85ff937&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %