3-Bromothiophene-2-carbaldehyde ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-Bromo-2-formylthiophene
B2934-1G B2934-25G B2934-5G
TCIAB2934-1GEA 230 NOK
TCIAB2934-1G TCIAB2934-25G TCIAB2934-5G
3-Bromothiophene-2-carbaldehyde ≥95.0% (by GC)
3-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₅H₃BrOS
MW: 191,05 g/mol
Kokepunkt: 115°C
MDL nummer: MFCD00126680
CAS-nummer: 930-96-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %