4-Bromothiophene-2-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
B2827-25G B2827-5G
TCIAB2827-25GEA 1650 NOK
TCIAB2827-25G TCIAB2827-5G
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₅H₃BrOS
MW: 191,05 g/mol
Kokepunkt: 115°C
MDL nummer: MFCD00005431
CAS-nummer: 18791-75-8
EINECS: 242-577-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58a2ec96d2d08f91ded06a372711b03e5c9c0df4&vid=58a2ec96d2d08f91ded06a372711b03e5c9c0df4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C