α-Klor-p-xylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
C0312-25G
C0312-500G
TCIAC0312-25GEA
220
NOK
TCIAC0312-25G
TCIAC0312-500G
α-Klor-p-xylen ≥98.0% (by GC)
α-Klor-p-xylen
Formel:
C₈H₉Cl MW: 140,61 g/mol Kokepunkt: 200 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 5 °C Tetthet: 1,066 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 97°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00000919 CAS-nummer: 104-82-5 EINECS: 203-241-1 FN: 3265 ADR: 8,III Merck Indeks: 14,10091 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |