4-Klor-o-xylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Chloro-1,2-dimethylbenzene, 1-Chloro-3,4-dimethylbenzene
C0356-100G C0356-25G
TCIAC0356-100GEA 3225 NOK
TCIAC0356-100G TCIAC0356-25G
4-Klor-o-xylen ≥98.0% (by GC)
4-Klor-o-xylen
Formel: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Kokepunkt: 192°C
Smeltepunkt: –6 °C
Tetthet: 1,0682 g/cm³ (15 °C)
Flash punkt: 66°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000596
CAS-nummer: 615-60-1
EINECS: 210-438-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43f443f316c62730d761907a0bc808191227fe3c&vid=facd11faa6fede6df5ff5b1e7794f29799d4e5e0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %