2,3-Dimethylanilin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,3-Xylidin
D0666-25G D0666-500G
TCIAD0666-25GEA 380 NOK
TCIAD0666-25G TCIAD0666-500G
2,3-Dimethylanilin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Dimethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Kokepunkt: 114°C
Smeltepunkt: –15 °C
Tetthet: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 97°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007732
CAS-nummer: 87-59-2
EINECS: 201-755-0
FN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,10217
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51b93dc1d0ae3e69078ef31ca29c76226f86ddcd&vid=802d1b2788bdee851fd164e7cdf93d880f71a3b2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %