2,4-Xylidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
2,4-Dimethylaniline, 4-Amino-m-xylene, m-Xylidine, 2,4-Xylidine
D0667-25ML
D0667-500ML
TCIAD0667-25MLEA
220
NOK
TCIAD0667-25ML
TCIAD0667-500ML
2,4-Xylidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Xylidin
Formel:
C₈H₁₁N MW: 121,18 g/mol Kokepunkt: 218 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –16 °C Tetthet: 0,98 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 90°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00007738 CAS-nummer: 95-68-1 EINECS: 202-440-0 FN: 1711 ADR: 6.1,II Merck Indeks: 14,10084 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |