2,5-Xylidin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
2-Amino-p-xylene, 2,5-Dimethylaniline
D0668-25G
D0668-500G
TCIAD0668-25GEA
220
NOK
TCIAD0668-25G
TCIAD0668-500G
2,5-Xylidin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Xylidin
Formel:
C₈H₁₁N MW: 121,18 g/mol Kokepunkt: 104°C Smeltepunkt: 15 °C Tetthet: 0,979 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 106°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00007743 CAS-nummer: 95-78-3 EINECS: 202-451-0 FN: 1711 ADR: 6.1,II Merck Indeks: 14,10084 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |