2,6-Diethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
D0476-25ML
D0476-100ML
TCIAD0476-25MLEA
230
NOK
TCIAD0476-25ML
TCIAD0476-100ML
2,6-Diethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Diethylaniline
Formel:
C₁₀H₁₅N MW: 149,24 g/mol Kokepunkt: 243 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 3,5 °C Tetthet: 0,984 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 115°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00007753 CAS-nummer: 579-66-8 EINECS: 209-445-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |