2,6-Diethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
D0476-25ML D0476-100ML
TCIAD0476-25MLEA 230 NOK
TCIAD0476-25ML TCIAD0476-100ML
2,6-Diethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Diethylaniline
Formel: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Kokepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 3,5 °C
Tetthet: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 115°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007753
CAS-nummer: 579-66-8
EINECS: 209-445-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e8527cc71e95ae4fefff0769964e19194d17f24&vid=9410f234df54100375fa08645c7390f056315500&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %