2,6-Xylidin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Amino-m-xylene, 2,6-Dimethylaniline
D0669-25ML D0669-500ML D0669-100ML
TCIAD0669-25MLEA 220 NOK
TCIAD0669-25ML TCIAD0669-500ML TCIAD0669-100ML
2,6-Xylidin ≥99.0% (by GC)
2,6-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Kokepunkt: 216°C
Smeltepunkt: 10…12 °C
Tetthet: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 91°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007747
CAS-nummer: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
FN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,10217
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a585f2e6f2768bce5a564d6c5bd5b78229a6bc17&vid=a2334de99247c5855c9acd23396435a60b085db9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %