2,6-Di-tert-butylphenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,3-Di(dimethylethyl)-2-hydroxybenzene
D0941-25G D0941-500G
TCIAD0941-25GEA 220 NOK
TCIAD0941-25G TCIAD0941-500G
2,6-Di-tert-butylphenol ≥98.0% (by GC)
2,6-Di-tert-butylphenol
Formel: C₁₄H₂₂O
MW: 206,33 g/mol
Kokepunkt: 253°C
Smeltepunkt: 34…37 °C
Tetthet: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 107 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008820
CAS-nummer: 128-39-2
EINECS: 204-884-0
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2d34f096ecb707e3dfc9ec630028569bcaa8829&vid=ac0c2ae9fb7e5be152c2b638f99e96a08b4a2a81&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 35.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency