2,6-Xylenol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, 2-Hydroxy-3-xylene
D0776-25G D0776-500G
TCIAD0776-25GEA 245 NOK
TCIAD0776-25G TCIAD0776-500G
2,6-Xylenol ≥99.0% (by GC)
2,6-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Kokepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 41…42 °C
Tetthet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 73 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002240
CAS-nummer: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
FN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,10082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7903daf5323bcb56a1a65cd7cc8ba6017f26566e&vid=f8379930f3705a7ddea5b066a7c7987d8f026491&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency