2,4-Xylenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
4-Hydroxy-3-xylene, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Xylenol
D0774-25G
D0774-500G
TCIAD0774-25GEA
220
NOK
TCIAD0774-25G
TCIAD0774-500G
2,4-Xylenol ≥98.0% (by GC)
2,4-Xylenol
Formel:
C₈H₁₀O MW: 122,17 g/mol Kokepunkt: 210,9 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 25 °C Tetthet: 1,016 g/cm³ (25 °C) Flash punkt: 80 - 95 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00002233 CAS-nummer: 105-67-9 EINECS: 203-321-6 FN: 3430 ADR: 6.1,II Merck Indeks: 14,10082 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |