3,5-Xylenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 5-Hydroxy-3-xylene, 3,5-Dimethylphenol, 5-Hydroxy-m-xylene, 1,3-Dimethyl-5-hydroxybenzene
D1829-25G D1829-100G
TCIAD1829-25GEA 340 NOK
TCIAD1829-25G TCIAD1829-100G
3,5-Xylenol ≥98.0% (by GC)
3,5-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Kokepunkt: 95°C
Smeltepunkt: 61…64 °C
Tetthet: 0,968 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002307
CAS-nummer: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
FN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,10082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a428f9014c437e5801397e5d739728c0951410c&vid=1852fcab2fac30bc8ec6243885af6bfb405663e4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 66.0 deg-C