o-Xylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
X0012-25ML X0012-500ML
TCIAX0012-25MLEA 230 NOK
TCIAX0012-25ML TCIAX0012-500ML
o-Xylen ≥98.0% (by GC)
o-Xylen
Formel: C₈H₁₀
Kokepunkt: 145°C
Smeltepunkt: –25 °C
Tetthet: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 33°C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008519
CAS-nummer: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
FN: 1307
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,10081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d23884cf2769913a4258b1b346c6302dd7952320&vid=67b11eefeb66138723f8c26e04845f03465f3e6e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %