1,3-Dietylbensen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D0478-25ML D0478-100ML
TCIAD0478-25MLEA 555 NOK
TCIAD0478-25ML TCIAD0478-100ML
1,3-Dietylbensen ≥97.0% (by GC)
1,3-Dietylbensen
Formel: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Kokepunkt: 182°C
Smeltepunkt: –84°C
Tetthet: 0,8798 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 56°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009260
CAS-nummer: 141-93-5
EINECS: 205-511-4
FN: 2049
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc53b84ae55d34964b4f6b4e9d9eef2462fec804&vid=3da7f8e4498e39d3f5602f73b930bb645bb12cb0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %