m-Xylen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
X0013-25ML X0013-500ML
TCIAX0013-25MLEA 260 NOK
TCIAX0013-25ML TCIAX0013-500ML
m-Xylen ≥99.0% (by GC)
m-Xylen
Formel: C₈H₁₀
Kokepunkt: 139°C
Smeltepunkt: –48 °C
Tetthet: 0,864 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 28°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008536
CAS-nummer: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
FN: 1307
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,10081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d07b9fa8c6b8f296369d7c5dc4556f6adfea8412&vid=ce22e797390cc83a8d50ffbdf0f55436d536ac3d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %