1,4-Di-tert-butylbensen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2111-25G D2111-5G
TCIAD2111-25GEA 1775 NOK
TCIAD2111-25G TCIAD2111-5G
1,4-Di-tert-butylbensen ≥99.0% (by GC)
1,4-Di-tert-butylbensen
Formel: C₁₄H₂₂
MW: 190,33 g/mol
Kokepunkt: 236°C
Smeltepunkt: 76…79 °C
Tetthet: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008836
CAS-nummer: 1012-72-2
EINECS: 213-790-9
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b932d801d7b4f019be55b221b985ad7ac3cb3491&vid=b932d801d7b4f019be55b221b985ad7ac3cb3491&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency