1,4-Dietylbensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0479-25ML D0479-5ML
TCIAD0479-25MLEA 1125 NOK
TCIAD0479-25ML TCIAD0479-5ML
1,4-Dietylbensen ≥98.0% (by GC)
1,4-Dietylbensen
Formel: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Kokepunkt: 184°C
Smeltepunkt: –43°C
Tetthet: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 55°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009264
CAS-nummer: 105-05-5
EINECS: 203-265-2
FN: 2049
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7141f0a1235b2239e8d7714ce9054b42ccb4f59e&vid=7141f0a1235b2239e8d7714ce9054b42ccb4f59e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %