p-Xylen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
X0014-25ML X0014-500ML
TCIAX0014-25MLEA 220 NOK
TCIAX0014-25ML TCIAX0014-500ML
p-Xylen ≥99.0% (by GC)
p-Xylen
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Kokepunkt: 139°C
Smeltepunkt: 13 °C
Tetthet: 1,096 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 27°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008556
CAS-nummer: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
FN: 1307
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,10081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b28890015c6fecd476a9f2120386901a37e1006&vid=be8240526160da9c38bd3222904ab87ef78a71d0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %