2,4,6-Trimetylanilin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T0467-25ML T0467-500ML T0467-100ML
TCIAT0467-25MLEA 220 NOK
TCIAT0467-25ML TCIAT0467-500ML TCIAT0467-100ML
2,4,6-Trimetylanilin ≥99.0% (by GC)
2,4,6-Trimetylanilin
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Kokepunkt: 230°C
Smeltepunkt: –5 °C
Tetthet: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 96°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007740
CAS-nummer: 88-05-1
EINECS: 201-794-3
FN: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25ae60899f7fe1c1d68ae87c386c965f87671558&vid=2f9157c6ca25c394db1998b3d9aee90ffee937a4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %