2,3,6-Trimethylphenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Hydroxypseudocumene
T0877-25G T0877-500G
TCIAT0877-25GEA 230 NOK
TCIAT0877-25G TCIAT0877-500G
2,3,6-Trimethylphenol ≥98.0% (by GC)
2,3,6-Trimethylphenol
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Kokepunkt: 120°C
Smeltepunkt: 63…64 °C
Tetthet: 1,189 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002229
CAS-nummer: 2416-94-6
EINECS: 219-330-3
FN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62de0be98e83c9fe7eb02318670451b574d36f3d&vid=9a225cae087ebce145e6b413bc92a4ae92db85ee&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency