2,4,6-Trimethylphenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T0486-25G T0486-500G T0486-100G
TCIAT0486-25GEA 1500 NOK
TCIAT0486-25G TCIAT0486-500G TCIAT0486-100G
2,4,6-Trimethylphenol ≥98.0% (by GC)
2,4,6-Trimethylphenol
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Kokepunkt: 95°C
Smeltepunkt: 74 °C
Tetthet: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002235
CAS-nummer: 527-60-6
EINECS: 208-419-2
FN: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b672ed2ea13bc3ef36db3368e5bcd00a97403d4&vid=c5efc8f1beb88364c78bce9f941a5c0a671064a7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency