1,3,5-Tri-tert-butylbensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T1633-25G T1633-5G
TCIAT1633-25GEA 1025 NOK
TCIAT1633-25G TCIAT1633-5G
1,3,5-Tri-tert-butylbensen ≥98.0% (by GC)
1,3,5-Tri-tert-butylbensen
Formel: C₁₈H₃₀
MW: 246,44 g/mol
Kokepunkt: 248°C
Smeltepunkt: 69…71 °C
Tetthet: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008831
CAS-nummer: 1460-02-2
EINECS: 215-952-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec9fce5e8d19e9a81fe1a52b5544ef169800f0ec&vid=4f9350d75b12a135106b7df856fccb60922605cb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C