1,3,5-Triisopropylbensen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T0458-25ML T0458-500ML T0458-100ML
TCIAT0458-25MLEA 220 NOK
TCIAT0458-25ML TCIAT0458-500ML TCIAT0458-100ML
1,3,5-Triisopropylbensen ≥95.0% (by GC)
1,3,5-Triisopropylbensen
Formel: C₁₅H₂₄
MW: 204,36 g/mol
Kokepunkt: 235°C
Smeltepunkt: –7 °C
Tetthet: 0,8447 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 86°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008890
CAS-nummer: 717-74-8
EINECS: 211-941-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f382e17a04a2858d9f799ddadd3a44cbd44dae58&vid=7c6d10a56428570697500eea6c693e4fe61b4ab4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %