5-tert-Butyl-m-xylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene, 1-(tert-Butyl)-3,5-dimethylbenzene
B0965-25ML B0965-500ML
TCIAB0965-25MLEA 245 NOK
TCIAB0965-25ML TCIAB0965-500ML
5-tert-Butyl-m-xylen ≥98.0% (by GC)
5-tert-Butyl-m-xylen
Formel: C₁₂H₁₈
MW: 162,27 g/mol
Kokepunkt: 202°C
Smeltepunkt: –22 °C
Tetthet: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 72°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008832
CAS-nummer: 98-19-1
EINECS: 202-647-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dbad6acf57915c2a7e7c2d0a991f7ddcc237b9e&vid=3b808698fbafe13799066bda835d9fa5f9562fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %