1,2,4,5-Tetrametylbenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
T0714-25G T0714-500G
TCIAT0714-25GEA 260 NOK
TCIAT0714-25G TCIAT0714-500G
1,2,4,5-Tetrametylbenzen ≥98.0% (by GC)
1,2,4,5-Tetrametylbenzen
Formel: C₁₀H₁₄
Kokepunkt: 197°C
Smeltepunkt: 78…81 °C
Tetthet: 1,036 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008528
CAS-nummer: 95-93-2
EINECS: 202-465-7
ADR: 4.1,II
Merck Indeks: 14,03468
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4ac9fad5abf10a1513055620e8be1a60dbf6ef1&vid=94aa500e015fe8a88530aaded54bb936df2f007b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 81.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency