2-Fenylsykloheksanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
P1311-5G P1311-1G
TCIAP1311-5GEA 1850 NOK
TCIAP1311-5G TCIAP1311-1G
2-Fenylsykloheksanon ≥98.0% (by GC)
2-Fenylsykloheksanon
Formel: C₁₂H₁₄O
MW: 174,24 g/mol
Kokepunkt: 90 °C (0,5 -rr)
Smeltepunkt: 56…59 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001629
CAS-nummer: 1444-65-1
EINECS: 215-888-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74cb164cb5b6ffac50240a579af2da66f2e06ecd&vid=74cb164cb5b6ffac50240a579af2da66f2e06ecd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 57.0 to 61.0 deg-C