Benzylbenzoat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Benzoic acid benzyl ester
B0064-25G B0064-500G
TCIAB0064-25GEA 220 NOK
TCIAB0064-25G TCIAB0064-500G
Benzylbenzoat ≥99.0% (by GC)
Benzylbenzoat
Formel: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Kokepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 17…20 °C
Tetthet: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 158°C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003075
CAS-nummer: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,01127
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a2d91d51e392603adc8dab1f1ad87c50804db18&vid=8f3ba19cbd3861bef124085b153272fa3d7a0e28&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Density (20deg.C) 1.1160 to 1.1210 g/mL